Print…
1,2-Bis(dimethylamino)methane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T21407-100G T21407-25G
SIALT21407-100GEA 248 EUR
SIALT21407-100G SIALT21407-25G
1,2-Bis(dimethylamino)methane, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: ∼85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.7494 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008328
Número CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 2733
ADR: 3 II