Print…
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminomethane
138400250 138401000
ACRO138400250EA 48 EUR
ACRO138400250 ACRO138401000
1,2-Bis(dimethylamino)methane 99%
1,2-Bis(dimethylamino)methane
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: ∼85 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0.74 g/cm³
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008328
Número CAS: 51-80-9
EINECS: 200-124-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4025 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %