Print…
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Perigo
A1148.0025 A1148.0100
A1148.0025EA 38.8 EUR
A1148.0025 A1148.0100
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 17 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008335
Número CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM