N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 110-18-9
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 18°(62°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.775
Refractive Index: 1.4180
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Unpleasant
Melting Point: -55°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1732991
UN No.: 2372
MDL No.: MFCD00008335
Fórmula:
C₆H₁₆N₂ Ponto de ebulição: 120…122 °C Ponto de Fusão: –55 °C Densidade: 0,775 Ponto de Inflamação: 18 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008335 Número CAS: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |