Print…
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina 99% para bioquímica, para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420580050 420580500 420581000 420585000 420580025
ACRO420580050EA 25.2 EUR
ACRO420580050 ACRO420580500 ACRO420581000 ACRO420585000 ACRO420580025
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina 99% para bioquímica, para eletroforese
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008335
Número CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Solubility (10 % in water) Clear and no haze
GC ≥98.5 %