Print…
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina 99%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 29.9 EUR
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina 99%, extra puro
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 120…122 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008335
Número CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA