Print…
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
127078-10G 127078-50G
SIAL127078-10GEA 67.4 EUR
SIAL127078-10G SIAL127078-50G
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Peso Molecular: 172.31 g/mol
Ponto de ebulição: 189
Densidade: 0.799 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00009055
Número CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8 II