Print…
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N1,N1,N2,N2-Tetraethylethane-1,2-diamine, N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 48.7 EUR
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina 99+%
N,N,N',N'-Tetraetiletilenodiamina
Fórmula: C₁₀H₂₄N₂
Peso Molecular: 172.31 g/mol
Ponto de ebulição: 189…192 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.808 g/cm³
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009055
Número CAS: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %