Print…
BIS-TRIS, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
391335-1 391335-100
391335-1EA 1100 EUR
391335-1 391335-100
BIS-TRIS, Millipore®
BIS-TRIS
Fórmula: C₈H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002853
Número CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7