Print…
BIS-TRIS 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
327721000 327725000
ACRO327721000EA 79.1 EUR
ACRO327721000 ACRO327725000
BIS-TRIS 99+% para bioquímica
BIS-TRIS
Fórmula: C₈H₁₉NO₅
Ponto de Fusão: 103…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002853
Número CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (1.0 M in water at 20°C) Clear colorless
UV at 340 nm A: ≤0.02
pH 8.8 to 11.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm