Print…
BIS-TRIS 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
168871000 168870025 168875000
ACRO168871000EA 154 EUR
ACRO168871000 ACRO168870025 ACRO168875000
BIS-TRIS 99+%
BIS-TRIS
Fórmula: C₈H₁₉NO₅
Peso Molecular: 209.24 g/mol
Ponto de Fusão: 103…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002853
Número CAS: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥99.0 %