Print…
2-Dimetilaminoetanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: DMAE
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
38990-1L 38990-250ML
SIAL38990-1LEA 68.4 EUR
SIAL38990-1L SIAL38990-250ML
2-Dimetilaminoetanol, Sigma-Aldrich®
2-Dimetilaminoetanol
Fórmula: C₄H₁₁NO
Ponto de ebulição: 132…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,8871 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002846
Número CAS: 108-01-0
EINECS: 203-542-8
UN: 2051
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02863