2-Dimetilaminoetanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DMAE
B23616.AK
B23616.AU
B23616.AKEA
34.2
EUR
B23616.AK
B23616.AU
2-Dimetilaminoetanol ≥99%
2-Dimetilaminoetanol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-01-0
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4295
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -60°
Boiling Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1209235
Merck Reference: 14,2843
UN No.: 2051
MDL No.: MFCD00002846
Fórmula:
C₄H₁₁NO Ponto de ebulição: 134…136 °C Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 0,886 Ponto de Inflamação: 40 °C (104 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002846 Número CAS: 108-01-0 EINECS: 203-542-8 UN: 2051 ADR: 8,II Merck Index: 14,2843 |