Print…
1-Dimetilaminopropano-2-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Dimepranol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03247.0100 8.03247.0500
8.03247.0100EA 32.7 EUR
8.03247.0100 8.03247.0500
1-Dimetilaminopropano-2-ol para síntese, Sigma-Aldrich®
1-Dimetilaminopropano-2-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Ponto de ebulição: 125…127 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004532
Número CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -85 °C
Molar Mass 103.16 g/mol
Boiling Point 125 - 127 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17.5 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.4193 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.7 - 11.1 %(V)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C