Print…
1-Dimetilaminopropano-2-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimepranol
B24234.0B B24234.30
B24234.0BEA 80.7 EUR
B24234.0B B24234.30
1-Dimetilaminopropano-2-ol 99%
1-Dimetilaminopropano-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 108-16-7 Molecular Formula: C5H13NO Formula Weight: 103.16 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4195 Odour: Amine-like pH: 11 Melting Point: -85° Boiling Point: 123-126° UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00004532
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 123…126 °C
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.85
Ponto de Inflamação: 35 °C (95 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004532
Número CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 II