Print…
1-Dimetilaminopropano-2-ol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimepranol
115870010 115872500
ACRO115870010EA 85 EUR
ACRO115870010 ACRO115872500
1-Dimetilaminopropano-2-ol 99%
1-Dimetilaminopropano-2-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Peso Molecular: 103.16 g/mol
Ponto de ebulição: 125…127 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0.85 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004532
Número CAS: 108-16-7
EINECS: 203-556-4
UN: 2734
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4183 to 1.4203 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %