Print…
N,N,N'-Trimethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N,N,N'-trimethylethane-1,2-diamine
127124-25G 127124-5G
SIAL127124-25GEA 294 EUR
SIAL127124-25G SIAL127124-5G
N,N,N'-Trimethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Fórmula: C₅H₁₄N₂
Ponto de ebulição: 116 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,783 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00014874
Número CAS: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II