Print…
2-Aminoetildimetilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Dimetilaminoetilamina
39030-100ML 39030-500ML
SIAL39030-100MLEA 96.4 EUR
SIAL39030-100ML SIAL39030-500ML
2-Aminoetildimetilamina, Sigma-Aldrich®
2-Aminoetildimetilamina
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: ∼106 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008175
Número CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2