Print…
2-Aminoetildimetilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Dimetilaminoetilamina
116201000 116200250 116205000
ACRO116201000EA 68.9 EUR
ACRO116201000 ACRO116200250 ACRO116205000
2-Aminoetildimetilamina 99%
2-Aminoetildimetilamina
Fórmula: C₄H₁₂N₂
Ponto de ebulição: 105,5…107 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008175
Número CAS: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2734
ADR: 8,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %