Print…

Tripropilamina, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

143979-18L 143979-25ML 143979-2L 143979-500ML
SIAL143979-18LEA 637 EUR
SIAL143979-18L SIAL143979-25ML SIAL143979-2L SIAL143979-500ML
Tripropilamina, Sigma-Aldrich®
Tripropilamina
Fórmula: C₉H₂₁N
Peso Molecular: 143.27 g/mol
Ponto de ebulição: 156
Ponto de Fusão: –94 °C
Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 34
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009363
Número CAS: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3 III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR