Tripropilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10285.K2
A10285.AK
A10285.K2EA
107
EUR
A10285.K2
A10285.AK
Tripropilamina 98%
Tripropilamina
Purity: 98%
CAS No.: 102-69-2
Molecular Formula: C9H21N
Formula Weight: 143.27
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4160
Odour: Amine-like
Melting Point: -93°
Boiling Point: 156°
UN No.: 2260
MDL No.: MFCD00009363
Fórmula:
C₉H₂₁N Peso Molecular: 143.27 g/mol Ponto de ebulição: 156 °C Ponto de Fusão: –93 °C Densidade: 0.755 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009363 Número CAS: 102-69-2 EINECS: 203-047-7 UN: 2260 ADR: 3 III |