Print…
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
256226-25ML 256226-5ML
SIAL256226-25MLEA 79.7 EUR
SIAL256226-25ML SIAL256226-5ML
N,N-Dimethyloctylamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyloctylamine
Fórmula: C₁₀H₂₃N
Peso Molecular: 157.3 g/mol
Ponto de ebulição: 195
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0.765 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 65
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009558
Número CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 II