N,N-Dimethyloctylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N,N-Dimethyloctan-1-amine
A12546.09
A12546.18
A12546.30
A12546.09EA
35.5
EUR
A12546.09
A12546.18
A12546.30
N,N-Dimethyloctylamine 95%
N,N-Dimethyloctylamine
Purity: 95%
CAS No.: 7378-99-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7N(CH3)2
Formula Weight: 157.30
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4243
Melting Point: -57°
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 1698081
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00009558
Fórmula:
C₁₀H₂₃N Peso Molecular: 157.3 g/mol Ponto de ebulição: 195 °C Ponto de Fusão: –57 °C Densidade: 0.765 Ponto de Inflamação: 65 °C (149 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009558 Número CAS: 7378-99-6 EINECS: 230-939-3 UN: 2922 ADR: 8 III |