Print…
N,N-Dimethyloctylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
225290250 225295000 225290025
ACRO225290250EA 56 EUR
ACRO225290250 ACRO225295000 ACRO225290025
N,N-Dimethyloctylamine 97%
N,N-Dimethyloctylamine
Fórmula: C₁₀H₂₃N
Peso Molecular: 157.3 g/mol
Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0.765 g/cm³
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009558
Número CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (C8-chains)
Color scale ≤30 APHA
Titration with HClO4 ≥96.0 %