Print…
Trietanolamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
90279-100ML 90279-500ML 90279-2.5L
SIAL90279-100MLEA 34.9 EUR
SIAL90279-100ML SIAL90279-500ML SIAL90279-2.5L
Trietanolamina, Sigma-Aldrich®
Trietanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Ponto de ebulição: 335,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21,6 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 179 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002855
Número CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM