Print…
Trietanolamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
90278-100ML 90278-500ML
SIAL90278-100MLEA 141 EUR
SIAL90278-100ML SIAL90278-500ML
Trietanolamina, Sigma-Aldrich®
Trietanolamina
Fórmula: C₆H₁₅NO₃
Peso Molecular: 149.19 g/mol
Ponto de ebulição: 335.4
Ponto de Fusão: 21.6
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 179 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002855
Número CAS: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 13,09739
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c181d3e80375aec7c34e17766247484e1c3d3257&vid=40c3d3d0c0162ac22208cadb8d5254a7cf0b340a&prid=web&clid=SAPDAM