Trietanolamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Tris-(2-hydroxyethyl)amine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
L04486.22EA
27.5
EUR
L04486.22
L04486.36
L04486.0E
Trietanolamina ≥98%
Trietanolamina
Purity: 98+%
CAS No.: 102-71-6
Molecular Formula: C6H15NO3
Formula Weight: 149.19
Flash Point: 185°(365°F)
Refractive Index: 1.4850
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 19-21°
Boiling Point: 206-207°/15mm
Beilstein Reference: 1699263
Merck Reference: 14,9665
MDL No.: MFCD00002855
Fórmula:
C₆H₁₅NO₃ Peso Molecular: 149.19 g/mol Ponto de ebulição: 206…207 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 19…21 °C Densidade: 1.124 Ponto de Inflamação: 185 °C (365 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002855 Número CAS: 102-71-6 EINECS: 203-049-8 Merck Index: 13,09739 |