Print…
N,N Dimetilformamida dimetilacetal para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
394963-10X1ML 394963-5ML
394963-10X1MLEA 246 EUR
394963-10X1ML 394963-5ML
N,N Dimetilformamida dimetilacetal para derivatização GC, Supelco®
N,N Dimetilformamida dimetilacetal
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.16 g/mol
Ponto de ebulição: 102…103 °C (720 mmHg) (literatura)
Densidade: 0.897 g/mL (25 °C) (literatura)
Ponto de Inflamação: 5 °C
Número MDL : MFCD00008482
Número CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ad50eb626c60abf02c1fc2f85995b921dba2ff&vid=bd422af330319dfcfd6b69c9a73c4bfd805d104c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
APPEARANCE COLORLESS LIQUID
INFRARED SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
GAS LIQUID CA. 95%