Print…
N,N Dimetilformamida dimetilacetal, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
140732-100ML 140732-25ML 140732-500ML
SIAL140732-100MLEA 272 EUR
SIAL140732-100ML SIAL140732-25ML SIAL140732-500ML
N,N Dimetilformamida dimetilacetal, Sigma-Aldrich®
N,N Dimetilformamida dimetilacetal
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Peso Molecular: 119.16 g/mol
Ponto de ebulição: 102
Densidade: 0.893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6
Número MDL : MFCD00008482
Número CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3