Print…
N,N Dimetilformamida dimetilacetal para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethoxytrimethylamine, Esterate M, N,N-Dimethylformamide Dimethyl Acetal, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethylamine, DMF-DMA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500 8.03068.0001
8.03068.0025EA 41.5 EUR
8.03068.0025 8.03068.0100 8.03068.0500 8.03068.0001
N,N Dimetilformamida dimetilacetal para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N Dimetilformamida dimetilacetal
Fórmula: C₅H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 102 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008482
Número CAS: 4637-24-5
EINECS: 225-063-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point -85 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 107 - 108 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.3972 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 17.7 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Ignition Point 155 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid