Print…
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,1-Diethoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diethoxytrimethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
142778-10G 142778-50G
SIAL142778-10GEA 60.8 EUR
SIAL142778-10G SIAL142778-50G
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida, Sigma-Aldrich®
Dietil Acetal de N,N-Dimetilformamida
Fórmula: C₇H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009227
Número CAS: 1188-33-6
EINECS: 214-707-9