Print…
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal ≥90.0% para derivatização GC, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
40263-10ML-F 40263-50ML-F
SIAL40263-10ML-FEA 520 EUR
SIAL40263-10ML-F SIAL40263-50ML-F
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal ≥90.0% para derivatização GC, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal
Fórmula: C₁₁H₂₅NO₂
Peso Molecular: 203.32 g/mol
Ponto de ebulição: 91…93 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015002
Número CAS: 36805-97-7
EINECS: 253-222-7