N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,1-Bis(1,1-dimethylethoxy)-N,N,N-trimethylamine, 1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
L00431.06
L00431.14
L00431.06EA
117
EUR
L00431.06
L00431.14
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal tech. 90%, Grau técnico
N,N-Dimetilformamida di-terc-butil acetal
Purity: 90%
CAS No.: 36805-97-7
Molecular Formula: C11H25NO2
Formula Weight: 203.33
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 75-77°/12mm
Beilstein Reference: 969629
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015002
Fórmula:
C₁₁H₂₅NO₂ Peso Molecular: 203.32 g/mol Ponto de ebulição: 75…77 °C (12 mmHg) Densidade: 0.850 Ponto de Inflamação: 33 °C (91 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015002 Número CAS: 36805-97-7 EINECS: 253-222-7 UN: 1993 ADR: 3 III |