N,N-Dimetilformamida dipropil acetal ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L00643.09
L00643.18
L00643.09EA
46.6
EUR
L00643.09
L00643.18
N,N-Dimetilformamida dipropil acetal ≥97%
N,N-Dimetilformamida dipropil acetal
Purity: 97%
CAS No.: 6006-65-1
Molecular Formula: C9H21NO2
Formula Weight: 175.27
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.4088
Boiling Point: 67-68°/14mm
Beilstein Reference: 1098524
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009374
Fórmula:
C₉H₂₁NO₂ Ponto de ebulição: 67…68 °C (14 mmHg) Densidade: 0,854 Ponto de Inflamação: 46 °C (115 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009374 Número CAS: 6006-65-1 EINECS: 227-855-4 ADR: 3,III |