Print…
Ácido iodoacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I4386-100G I4386-10G I4386-25G
SIALI4386-100GEA 375 EUR
SIALI4386-100G SIALI4386-10G SIALI4386-25G
Ácido iodoacético, Sigma-Aldrich®
Ácido iodoacético
Fórmula: C₂H₃IO₂
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Densidade: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002685
Número CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05047