Ácido iodoacético ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 64-69-7
Molecular Formula: ICH2CO2H
Formula Weight: 185.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Pungent
Boiling Point: 208° dec.
Beilstein Reference: 1739079
Merck Reference: 14,5025
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002685
Fórmula:
C₂H₃IO₂ Ponto de ebulição: 208 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 79…82 °C Densidade: 2,2694 g/cm³ (85 °C) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00002685 Número CAS: 64-69-7 EINECS: 200-590-1 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,5025 |