Print…
Ácido iodoacético 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
122280250 122280500 122281000
ACRO122280250EA 72.8 EUR
ACRO122280250 ACRO122280500 ACRO122281000
Ácido iodoacético 97%
Ácido iodoacético
Fórmula: C₂H₃IO₂
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Densidade: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002685
Número CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,I
Merck Index: 13,05047
Encomendar
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 83 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %