Print…

Iodoacetonitrilo, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

I6903-10G I6903-50G
SIALI6903-10GEA 147 EUR
SIALI6903-10G SIALI6903-50G
Iodoacetonitrilo, Sigma-Aldrich®
Iodoacetonitrilo
Fórmula: C₂H₂IN
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Densidade: 2,3065 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001886
Número CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR