Print…
Iodoacetonitrilo 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
122290050 122290250
ACRO122290050EA 102 EUR
ACRO122290050 ACRO122290250
Iodoacetonitrilo 95%
Iodoacetonitrilo
Fórmula: C₂H₂IN
Ponto de ebulição: 182…184 °C (720 mmHg)
Densidade: 2,3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001886
Número CAS: 624-75-9
EINECS: 210-860-0
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear red to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %