Print…
2-Iodopropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
148938-100G 148938-500G 148938-5G
SIAL148938-100GEA 68.2 EUR
SIAL148938-100G SIAL148938-500G SIAL148938-5G
2-Iodopropano, Sigma-Aldrich®
2-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001071
Número CAS: 75-30-9
EINECS: 200-859-3
UN: 2392
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05234