Print…
1,5-Diiodopentane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Pentamethylene diiodide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
252131-100G 252131-25G
SIAL252131-100GEA 299 EUR
SIAL252131-100G SIAL252131-25G
1,5-Diiodopentane, Sigma-Aldrich®
1,5-Diiodopentane
Fórmula: C₅H₁₀I₂
Peso Molecular: 323.94 g/mol
Ponto de ebulição: 264
Ponto de Fusão: 9
Densidade: 2.195 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00001101
Número CAS: 628-77-3
EINECS: 211-054-1