Print…
1,2-Diiodoethane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D122807-100G D122807-25G
SIALD122807-100GEA 305 EUR
SIALD122807-100G SIALD122807-25G
1,2-Diiodoethane, Sigma-Aldrich®
1,2-Diiodoethane
Fórmula: C₂H₄I₂
Ponto de ebulição: 206 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Densidade: 2,132 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001093
Número CAS: 624-73-7
EINECS: 210-859-5