Print…
Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
85325-25G 85325-5G
SIAL85325-25GEA 240 EUR
SIAL85325-25G SIAL85325-5G
Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CAgF₃O₃S
Ponto de Fusão: 356 °C
Número MDL : MFCD00013226
Número CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
ADR: 8,III