Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
483346-1G
483346-5G
SIAL483346-1GEA
95.6
EUR
SIAL483346-1G
SIAL483346-5G
Silver trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Fórmula:
CAgF₃O₃S Ponto de Fusão: 356 °C |
Número MDL :
MFCD00013226 Número CAS: 2923-28-6 EINECS: 220-882-2 UN: 3260 ADR: 8,III |