Print…
Silver trifluoromethanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Silver trifluoromethanesulphonate, Silver triflate, Trifluoromethanesulphonic acid silver salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14325.0005 8.14325.0025
8.14325.0005EA 107 EUR
8.14325.0005 8.14325.0025
Silver trifluoromethanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Silver trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CAgF₃O₃S
Peso Molecular: 256.94 g/mol
Ponto de Fusão: 356
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013226
Número CAS: 2923-28-6
EINECS: 220-882-2
UN: 3260
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 356 °C
Molar Mass 256.94 g/mol