Print…
Sodium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
367907-25G 367907-5G
SIAL367907-25GEA 290 EUR
SIAL367907-25G SIAL367907-5G
Sodium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: CF₃NaO₃S
Número MDL : MFCD00061607
Número CAS: 2926-30-9