Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20776.06
B20776.22
B20776.14
B20776.06EA
60.9
EUR
B20776.06
B20776.22
B20776.14
Sodium trifluoromethanesulphonate ≥98%
Sodium trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 2926-30-9
Molecular Formula: CF3SO3Na
Formula Weight: 172.06
Melting Point: 251-255°
Beilstein Reference: 3728797
Fórmula:
CF₃NaO₃S Ponto de Fusão: 251…255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00061607 Número CAS: 2926-30-9 |