Print…
Trifluoromethanesulphonic acid para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
8.21166.0025EA 72.4 EUR
8.21166.0025 8.21166.0100 8.21166.1000
Trifluoromethanesulphonic acid para síntese
Trifluoromethanesulphonic acid
Fórmula: CHF₃O₃S
Peso Molecular: 150.08 g/mol
Ponto de ebulição: 162
Ponto de Fusão: 35
Densidade: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007514
Número CAS: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Molar Mass 150.08 g/mol
Boiling Point 162 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (55 °C)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O)