Trifluoromethanesulphonic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1493-13-6
Molecular Formula: CHF3O3S
Formula Weight: 150.07
Flash Point: None
Refractive Index: 1.3270
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 161-162°
Beilstein Reference: 1812100
Merck Reference: 14,9676
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007514
Fórmula:
CHF₃O₃S Ponto de ebulição: 161…162 °C Ponto de Fusão: –40 °C Densidade: 1,708 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007514 Número CAS: 1493-13-6 EINECS: 216-087-5 UN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,9676 |