Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Triflic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
91737-100ML 91737-25ML 91737-5ML
SIAL91737-100MLEA 1510 EUR
SIAL91737-100ML SIAL91737-25ML SIAL91737-5ML
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II